Merck
首頁蛋白質下拉技術使用蛋白 A/G/L 琼脂糖純化抗體
使用蛋白 A/G/L 琼脂糖純化抗體
本方案設計為從哺乳動物血清、腹水和細胞培養上清液中快速純化抗體的方法。需要注意的是,如果起始物是血清或腹水,最終製備物將包含內源宿主 IgG 以及特異性抗體。一般而言,內源 IgG 的存在不會干擾抗體的檢測。PURE1A Kit 用於使用蛋白 A 純化抗體。
Procedure
純化規範 (適用於 1 mL 色譜柱)
注意事項:本方案使用高摩尔度、高pH值的蛋白A上样缓冲液,以增强与蛋白A亲和力较弱的亚类(如小鼠IgG1)的结合。與蛋白 G 和 L 的結合是在中性 pH 下進行,因此使用磷酸緩衝生理鹽水作為上載緩衝液。結合的 Ig 用 pH 值為 3 的檸檬酸緩衝液單步洗脫,可去除所有與樹脂結合的亞類。蛋白 A 和蛋白 G 對來自不同物種的 IgG 的吸附能力可根據 表格 (PDF) 中的相對親和力估算。具有 1-2 pluses 的 IgG 子類會以每毫升樹脂 1-5 毫克 IgG 結合。具有 3-4 個等級的亞類會以每毫升樹脂 10-25 毫克的量結合。蛋白 L 可與所有 Ig 類別結合,對於具有 4 個等級的物種,每毫升樹脂可結合 3-10 毫克 Ig。建議使用的樹脂對於要純化的物種和 Ig 類別至少有 2 個 pluses。
試劑與設備
  1. 血清、腹水或細胞培養上清液
  2. 蛋白質 A 載入緩衝液:1 M 磷酸鉀,pH 9.0
  3. 蛋白 G 或 L 載入緩衝液:0.01M 磷酸緩衝生理鹽水 (PBS),pH 7.4(產品編號 P4417
  4. 洗脱緩衝液:0.1 M 檸檬酸,pH3.0
  5. 1.5 M Tris 碱,用於中和洗出液
  6. 3 - 5 mL 注射器(柱套),玻璃棉
  7. Stopcock, Luer-Lock (Product No.S7396
  8. 環形支架,夾具
  9. 試管,架
  10. 分光光度計,比色皿
  11. pH計
  12. 移液管、燈泡
  13. 燒杯、攪拌棒和攪拌板(用於製備緩衝液)
  14. 無菌過濾器(可選)
  15. 疊氮化鈉(防腐劑)(產品編號:No.S2002)
程序
  1. 準備緩衝液。緩衝液可於 4 °C 儲存 1-2 週。通過無菌過濾器過濾可延長緩衝液的壽命,但不是必需的。從注射器中取出柱塞並丟棄。將少量玻璃棉壓入注射器底部,足以形成約 1/2 - 1 cm 厚的墊子。裝上瓶塞。用 1-2 mL 上載緩衝液沖洗。
  2. 倒置并旋转瓶子,将树脂悬浮在 2 mL 上样缓冲液中。避免過度振動。
  3. 將漿倒入注射器。讓多餘的緩衝液流過,然後用 5 mL 上載緩衝液洗柱。不要讓樹脂完全乾透。
  4. 如果可能的話,請估計要上載的血清、腹水或上清液中的 Ig 含量。如果不知道 Ig 的含量,表格(PDF)包含了不同物種的血清、小鼠腹水和細胞培養上清液中 Ig 的近似含量,可用來估計起始材料中 Ig 的含量。根據樹脂對起始材料物種的 Ig 容量(見上文註釋)和起始材料中的 Ig 含量,計算出需要載入的容量。
    註釋:這些是近似值,僅作為初步指南。Actual Ig concentrations in fluids and binding to the resins will vary and optimal ratios of starting material to resin must be determined experimentally.
  5. Dilute serum or ascites with 3 volumes of loading buffer.
  6. 將稀釋後的材料用於柱上。在試管或燒杯中收集未結合的部分,並保存以備可能的再處理。每 mL 樹脂用 5 mL 上載緩衝液洗滌未結合的蛋白質。收集相當於1/2柱容量的馏分。每 mL 樹脂使用 10 mL 洗脱緩衝液。
  7. 每 mL 樹脂使用 5 mL 上載緩衝液重新校準色譜柱。檢查流出液的 pH 值,以確保柱平衡在上載緩衝液的 pH 值。(如果需要,可使用總蛋白試劑盒進行目視檢測)
  8. 收集蛋白呈陽性的馏分。
  9. 如果需要,可將未結合的餾分再次上柱,以回收第一次上柱時未結合的 Ig,如果上載的物質量超過柱容量,可能會出現這種情況。
  10. 在 4 °C下透析到所需的緩衝液中,即PBS,pH 7。透析緩衝液的體積至少應為蛋白溶液體積的 20 倍。應至少更換 2 次透析緩衝液,每次至少 2-4 小時,以確保透析緩衝液完全平衡。
  11. 如果不再進行測試,則用含 0.05 - 0.1% 疊氮化鈉的 PBS 沖洗色谱柱。
    注意:如果需要,可以使用梯度形成裝置(即:Protein A)從蛋白質 A 中分離小鼠和人類 IgG 異型。G6897),在 0.1 M 枸橼酸缓冲液中形成 pH 6.5 至 pH 3.0 的线性 pH 梯度。梯度總容量至少為柱容量的 10 倍。這種洗脫方法的缺點是會產生幾個峰,每個峰都必須中和並測試,而且它得到的產品比單步洗脫方法稀釋得多。