Merck
首頁蛋白質純化使用 StrepTactin 高效 Sepharose® 進行純化
使用 StrepTactin 高效 Sepharose® 進行純化
StrepTactin 是一種特別設計的鏈霉親和素配體。Strep-tag II與固定化配體的結合力比與鏈霉親和素的結合力高出近100倍,因此StrepTactin Sepharose® 高效能是純化 Strep-tag II的理想選擇。sup>® High Performance 是純化 Strep-tag II 蛋白的理想選擇。
Sepharose® High Performance 矩陣的小珠尺寸(平均 34 µm)可產生高分辨率分離、銳利的峰值以及濃縮的純化目標蛋白質。  StrepTactin Sepharose® High Performance 可與多種添加劑相容,可耐受所有常用的水性緩衝液,並可使用 0.5 M NaOH 快速輕鬆地再生。請參閱 附錄 4 (StrepTactin Sepharose® High Performance products 的特性),以取得更多關於培養基特性的資訊。
柱包裝
請參閱隨產品提供的說明,或參閱 Appendix 6 (Column packing and preparation) for general guidelines for column packing.
样品制备
根据结合缓冲液的成分调整样品(见下文)。例如,使用結合緩衝液稀釋樣品,或使用脫鹽柱進行緩衝液交換,請參閱 
緩衝液製備
請參閱 Appendix 4 (Characteristics of StrepTactin Sepharose® High Performance products) 以瞭解有關再生培養基的詳細資訊。
用於緩衝液製備的水和化學品應該是高純度的。使用緩衝液前,請使用 0.22 µm 或 0.45 µm 過濾器過濾。
推薦流速
推薦流速為 150 cm/h。
  1. 移除塞子,將色谱柱連接到系統。
  2. 如果色谱柱存放在20%乙醇中,用至少5柱体积的蒸馏水或结合缓冲液冲洗乙醇,流速为50-100 cm/h。
  3. 用至少5柱体积的结合缓冲液平衡色谱柱。
  4. 使用預處理的樣品。
  5. 使用 5 到 10 柱容量的結合緩衝液清洗,或直到洗出液中沒有任何物質出現。
  6. 用約 6 個柱容量的洗脫緩衝液進行洗脫,洗脫的餾分可使用預先包裝的脫鹽柱進行緩衝液交換,請參閱 第 11 章 (脫鹽/緩衝交換和濃縮)
  7. 洗脱后,按照附录 4(StrepTactin Sepharose® 高性能产品的特性)中描述的步骤再生色谱柱。
升級通常通過保持床層高度和流速 (cm/h) 不變,同時增加床層直徑和容積流速 (mL/min) 來實現。請參閱 Figure 7.4 (Purification using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL) 為使用此培養基擴大規模的範例。
將 StrepTactin Sepharose® High Performance 儲存在 20% 乙醇中,溫度為 2 °C 至 8 °C。儲存後,使用前請先用結合緩衝液平衡。