ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 的非冷凍配方意味著您隨時都可以使用。我們的 ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 經過優化,適用於各種細胞類型和組織萃取物,包括哺乳動物、植物和微生物,包含對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨基肽酶具有廣泛特異性的抑制劑。為了幫助您的下一個發現,我們的 ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 常見問題提供了您所需的答案,以及方便的選擇指南,概述了我們每種蛋白酶抑制劑雞尾酒所包含的特定抑制劑。如需其他蛋白酶抑制劑的選擇資源,請造訪我們的蛋白酶抑制劑雞尾酒技術指南.
。我該如何選擇最適合我需求的 ReadyShield® 抑制劑雞尾酒?
ReadyShield® Inhibitor Cocktails 的配方包含特定樣品類型中蛋白酶和磷酸酶的抑制劑,與多種純化方法相容,並將對下游分析的干擾降至最低。蛋白酶抑制劑 選擇表 提供了抑制劑的摘要和產品說明。如需其他蛋白酶抑制劑的選擇資源,請造訪我們的 蛋白酶抑制劑雞尾酒技術指南.
。我處理的樣品種類繁多 - 是否有廣譜的 ReadyShield® 產品?
如果只需要蛋白酶抑制,我們的專家建議使用 PIC0002;如果同時需要蛋白酶和磷酸酶抑制,則建議使用 PPC2020。
我已經在使用粉末或片劑形式的抑制劑雞尾酒,為什麼我要改用 ReadyShield® 產品?
ReadyShield® 抑制劑雞尾酒以 100X 或 1000X 溶液的形式提供,因此無需稱量粉末或溶解片劑,隨時可用。由於其不需冷藏的配方,您可以直接從冷藏室使用。這可節省時間,靈活調配用量,並提供對成本敏感的解決方案,以盡量減少試劑浪費。
ReadyShield® 產品的建議儲存溫度是多少?
本產品在 -20 °C 下自化驗日期起可穩定保存 2 年,化驗日期可在批次特定的 CoA 上找到。溶液在 -20 °C 儲存時不會結冰,可直接從冷藏室使用。我們的專家已收集其他穩定性資訊,顯示 ReadyShield® 產品在 4 °C 下至少可穩定存一個月,或在 25 °C (室溫) 下至少可穩定存一個星期。
ReadyShield® 抑制劑雞尾酒與哪些裂解緩衝液相容?
抑制劑雞尾酒與多種裂解緩衝液相容,包括但不限於 CelLytic™ 和 BugBuster® 試劑。
ReadyShield® Inhibitor Cocktails 是否包含 EDTA?
不,所有雞尾酒均不含 EDTA。根據樣品類型的不同,雞尾酒中會在需要時加入其他金屬蛋白酶抑制劑。如果 EDTA 不會干擾下游純化或您感興趣的蛋白質活性,則可以加入 EDTA。請參閱以下試劑產品,瞭解推薦的即用型 EDTA 產品。
如果我要進行質譜分析我感興趣的蛋白質,該怎麼辦?
PIC0007雞尾酒的配方避免了可能干擾質譜應用的抑制劑。有關特定應用的詳細資訊,請參閱 PIC0007 產品說明書。
我不想要雞尾酒。我可以單獨購買 ReadyShield® 產品中的抑制劑嗎?
是的,可以透過網站單獨購買個別抑制劑。
我需要的數量比您們提供的包裝尺寸多。我可以訂製或大量訂購嗎?
是的,所有 ReadyShield® 抑制劑雞尾酒都可以客製化或大量訂購。請聯繫客戶服務。