Merck
首頁聚合酶連鎖反應應用使用 REDTaq® DNA 聚合酶擴增基因組 DNA
使用 REDTaq® DNA 聚合酶擴增基因組 DNA
REDTaq® DNA Polymerase Products
REDTaq® DNA Polymerase 是一種方便的包裝,除了引物、DNA 模板和水之外,還包括 PCR 反應所需的所有成分。
REDTaq® DNA 聚合酶是Taq聚合酶與惰性紅色染料混合而成。染料可快速辨識已加入酵素的反應,並可目視確認是否完全混合。酵素以 1 單位/µL 提供,可提供更精確的容量測量,並減少浪費。使用 REDTaq® DNA 聚合酶進行的反應與任何 PCR 混合物一樣。不需要額外的反應製備步驟或方案變更。這些配方可將 PCR 的等分樣本(5-10 µL)直接載入瓊脂質凝膠,而無需添加電泳載入緩衝液。惰性染料在 1% 琼脂糖凝膠中與 125 bp 片段以相同速率共遷移。由於反應混合物中不需要加入凝膠上載緩衝液,因此樣品可以重新進行擴增,例如在巢式 PCR 中。如有必要,可使用常規純化方法將染料從擴增子中去除。染料的存在對於自動 DNA 排序、結合酶介導的結合、核外溶 PCR 產品消化和轉換沒有影響。儘管可能存在例外情況,但染料在限制性酵素消化中通常是惰性的。
單位定義: 一個單位在 74 ℃ 下 30 分鐘內將 10 nmol 的總脫氧核苷酸三磷酸鹽結合到酸沉澱 DNA 中。
試劑
選擇所需的 PCR 試劑:
  • PCR 級水(W1754)
  • 稀釋至工作濃度的引物(10 µM 工作儲備液足以進行大多數測試)
  • 待擴增的 DNA
  • 專用移液管
  • 熱循環器
  • 無菌過濾器 移液管吸頭
  • 無菌1.5 mL 螺旋蓋微量離心管 (CLS430909)
  • PCR 管,請選擇下列其中一種以符合所需格式:
    • 獨立薄壁 200 µL PCR 管 (Z374873)
    • 條裝管,200 µL (Z374962)
      • 96 孔板 (Z374903)<
      • 384孔板 (Z374911)
      • 板封
      • AlumaSeal® 96薄膜 (Z721549)
  • dNTP混合物,dATP、dCTP、dGTP和dTTP各10 mM(D7295,僅標準格式試劑需要)
步驟
TaqDNA聚合酶、模板DNA、引物和MgCl2 的最佳條件和濃度取決於所使用的系統。可能需要確定每個單獨組件的最佳條件。尤其是 REDTaq® DNA 聚合酶、循環參數和 MgCl2 濃度。  建議滴定酶和 MgCl2 以確定最佳效率。 
     1.      將下列試劑依下列順序加入 0.2 或 0.5 mL PCR 管中:
注意:PCR 緩衝液稀釋後的 MgCl2 最終濃度為 1.5 mM;對於某些應用,較高濃度的 MgCl2 可能是最佳的。如果需要,可額外添加最多 5.5 mM 的 MgCl2
    2.     3.      如果使用沒有加熱蓋的熱循環器,在每個試管頂部加入 50 µL 的礦物油,以防止蒸發。
注意:擴增參數會因引物和使用的熱循環器而異。可能需要針對個別引物、模板和熱回旋器來優化系統。
        常用循環參數:
     a.在 94 °C 下對模板進行 1 minute 的變性處理
        b. 在 94 °C 下對模板進行 1 minute 的變性處理。55 °C 退火 2 分鐘
        c.      72 ℃延伸 3 分鐘
            建議擴增 25-30 個循環。
    5.     The amplified DNA can be evaluated by agarose gel electrophoresis by loading 5-10 µL of the PCR reaction onto the gel without the addition of gel loading buffers.
注意:每 50 µL 反應必須加入至少 1.5 個單位的 REDTaq® DNA 聚合酶,才能進行無負載的凝膠載入。在 1% agarose 凝膠中,紅色追蹤染料與 125 bp 片段共遷移。如果需要更強烈的追蹤染料,可以使用未使用的泳道來運行任何常見的追蹤染料。
NOTICE TO PURCHASER:  DISCLAIMER OF LICENSE
購買本產品並不代表取得任何美國專利No.5,804,375、5,994,056、6,171,785、6,214,979、5,538,848、5,723,591、5,876,930、6,030,787 和 6,258,569,以及美國以外的相應專利,或與 5' 核酸酶和 dsDNA 結合染劑製程相關的任何其他專利或專利申請。如需更多資訊,請聯絡授權總監,Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.