端點 PCR 協議
在 PCR 分析製備過程中,由於 PCR 引物與非特異模板的結合,以及使用其他引物分子作為模板所形成的引物二聚體,可能會發生非特異性擴增。本節中介紹的方案均採用控制 PCR 啟動,讓使用者在增加目標產量和特異性的同時,將非特異性擴增減至最低。
使用熱啟動 Taq DNA 聚合酶時,酶在加熱前保持非活性。熱啓動 DNA 聚合酶控制是通過對酶進行化學或抗體修飾來實現的。化學改造的熱啟動酵素需要長達 10 分鐘的活化時間,而抗體介導的熱啟動酵素則在 1 分鐘內活化。
JumpStart™ Taq DNA 聚合酶是一種抗體未活化的熱啟動酵素。在 PCR 的初始變性步驟中,抗體也會變性,並與 DNA 聚合酶解離,因此酶的活性得以恢復。由此產生的 PCR 具有更高的特異性和產率5。
設備
- 移液管分量從 1 到 200 μL
- 台式微量離心機
適當的分析設備
- 電泳設備
- UV透射光儀
- 替代的 PCR 產品分析系統
耗材
- 無菌過濾器無菌 1.5 mL 螺旋蓋微量離心管 (CLS430909)
- PCR 管和板:
- 個別薄壁 200 μL PCR 管 ()Z374873 or P3114)
- ; Strip tubes, 200 μL (Z374962)
• 96-well plates (Z374903)
• 384孔板(Z374911) - dNTP混合物,dATP、dCTP、dGTP和dTTP各10 mM(D7295)。
- 酶和緩衝液;檢閱 表 P2-1 為實驗選擇最佳試劑。
- 如果使用凝膠電泳進行 PCR 產品分析,通常需要 DNA 大小標記。根據 PCR 擴增子大小選擇適當的標記(圖 2-17)。
圖 P2-17.透過琼脂糖凝膠解析 DNA 尺寸標準。
- PCR 級水 (W1754 or dispense W4502 into 20 mL aliquots and freeze; use a fresh aliquot for each reaction)。
- DNA/cDNA模板:
- cDNA反應稀釋1:10以檢測中度至高度表達的目標,或稀釋1:2至1:5以檢測罕見的轉錄本。
- 稀釋至工作濃度的前體(10 μM 工作儲備液適用於大多數檢測,但多重混合可能需要混合 100 μM 儲備液)。
- 可根據 OligoArchitect Online(OligoArchitect分析設計),並可在此訂購。
方法
- 將 DNA 聚合酶放在冰上或 -20 °C,在冰上解凍其餘的反應成分,渦旋混合(酵素除外),短暫離心並置於冰上。
- 設置 PCR 反應:
- Tables P2-2A or P2-2B) 。計算所需的混合母液,將數量乘以所需的反應次數(包括對照),然後再加上 10%,以確保所有樣品都有足夠的數量。
* 注意: 如果 PCR 緩衝液中沒有氯化鎂,或者之前的優化顯示需要更高的濃度時,則需要單獨添加氯化鎂。
b. 在冰上將反應組份混合到 1.5 mL 微離心管中。
- 小心地上下移液混合反應母液,確保所有混合液都從移液管尖端排出,然後脈衝或短暫離心,收集管底部的樣品。
- 將 20 μL 母液分裝到所需數量的 200 μL 薄壁 PCR 管中(標記/編號含有樣品的試管,包括複製品和對照品)。
- 加入 5 μL DNA 模板樣本(共包含 10 ng 至 100 ng gDNA,或將 cDNA 樣本稀釋為 1:2 至 1:10),以達到 25 μL 的最終反應容量。
- 旋轉 PCR 管,放入加熱蓋的熱循環器中。
- 確定引物適當的 Ta 。良好的首次測試可以使用比具有最低 Tm 的引物的 Ta 低 5 °C的 Ta 。
- 參考 表 P2-3.
- 以 72 °C 孵育 10 分鐘來結束 PCR,以確保所有的產物都是全長的。
*注意: 延長時間取決於擴增片段的大小:500 bp 以下為 30 秒。
- 用琼脂糖凝胶电泳分析完成反应的 10 μL 等分试样,并在透射荧光仪或其他选定的分析方法上观察。
材料
Loading
參考資料
1.
Kitchen RR, Kubista M, Tichopad A. 2010. Statistical aspects of quantitative real-time PCR experiment design. Methods. 50(4):231-236. https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2010.01.025
2.
Tichopad A, Kitchen R, Riedmaier I, Becker C, Sta?hlberg A, Kubista M. 2009. Design and Optimization of Reverse-Transcription Quantitative PCR Experiments. 55(10):1816-1823. https://doi.org/10.1373/clinchem.2009.126201
3.
Manly B. 1998. Randomization, Bootstrap and Monte Carlo Methods. Methods in Biology. 2nd ed. Chapman Hall.
4.
Francis A. 15th May, 2000. Glove me Tender. The Scientist. https://www.the-scientist.com/technology-profile/glove-me-tender-56007
5.
Kellogg D, Rybalkin I, Chen S, Mukhamedova N, Vlasik T, Siebert P, Chenchik A. 1994. TaqStart Antibody:"hot start" PCR facilitated by a neutralizing monoclonal antibody directed against Taq DNA polymerase. Biotechniques. 16(6)1134-7.
6.
Koukhareva I, Lebedev A. 2009. 3?-Protected 2?-Deoxynucleoside 5?-Triphosphates as a Tool for Heat-Triggered Activation of Polymerase Chain Reaction. Anal. Chem.. 81(12):4955-4962. https://doi.org/10.1021/ac8026977
7.
Koukhareva I, Haoqiang H, Yee J, Shum J, Paul N, Hogrefe RI, Lebedev AV. 2008. Heat Activatable 3'-modified dNTPs: Synthesis and Application for Hot Start PCR. Nucleic Acids Symposium Series. 52(1):259-260. https://doi.org/10.1093/nass/nrn131
8.
Bustin S, Nolan T. 2013. PCR Technology: Current Innovations. Third Edition. CRC Press.
9.
Nolan T, Hands RE, Bustin SA. 2006. Quantification of mRNA using real-time RT-PCR. Nat Protoc. 1(3):1559-1582. https://doi.org/10.1038/nprot.2006.236