Merck
首頁植物組織培養硫代硫酸銀 - 植物組織培養規範
硫代硫酸銀 - 植物組織培養規範
製備 0.1 M 硫代硫酸钠 (STS) 儲備溶液,溶解 1.58 g 的硫代硫酸钠S7026)溶解到 100 mL 水中。製備 0.1 M 硝酸銀儲備溶液,將 1.7 g 的 S7276)溶於 100 mL 水中。
一般而言,STS 的製備過程中銀和硫代硫酸鹽的摩爾比分別為 1:4。溶液中幾乎所有的銀都以 [Ag(S2O3)2]3- 的形式存在,這是抑制乙烯效應的活性複合物。
將 0.02 M STS,將 20 mL 0.1 M 硫代硫酸钠儲備溶液中。STS 可以在冰箱中儲存一個月。但是,建議在使用前製備 STS。