1077005
USP
Bromodiphenhydramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
bromodiphenhydramine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1