文件
PHR1063
Supelco
溶剂残留混标 I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
Organic Volatile Impurities Class I Mix
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
CofA
current certificate can be downloaded
濃度
in DMSO
應用
environmental
pharmaceutical (small molecule)
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。 I 类残留溶剂混合物是认证标准物质(CRM)和二级药物参考标准品,经过认证并可追溯至相应的药典标准。Sigma-Aldrich提供用于分析残留溶剂的Fluka认证标准物质 (CRM)。全面的分析证书可提供方法学和认证结果的详细信息。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC0266。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
分析物
描述
    Benzene 11 mg/mL
    Carbon tetrachloride 20 mg/mL
    1,2-Dichloroethane 27 mg/mL
    1,1-Dichloroethene 25 mg/mL
    1,1,1-Trichloroethane 50 mg/mL
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F
閃點(°C)
92 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)