重要文件
62226
Supelco
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
同義詞:
Diphenhydramine impurity B (PhEur), 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H23NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
305.84
Beilstein:
3743293
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)