文件
PHR1115
Supelco
1-十八醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
1-十八醇, 十八烷醇, 硬脂醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)17OH
CAS號碼:
分子量::
270.49
Beilstein:
1362907
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. S1350000
traceable to USP 1622000
蒸汽密度
9.3 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API 家族
stearyl alcohol
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
842 °F
expl. lim.
~8 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
56-59 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI 密鑰
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硬脂醇可作为化妆品和药物制剂的硬化剂。它可用于增强外用药物的保水能力。它还可在控释片、栓剂和微球中使用。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和生产商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
硬脂醇可作为药物参考标准品,用于通过气相色谱法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAA7161。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
383.0 °F - closed cup
閃點(°C)
195 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press (2009)
Stearyl Alcohol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(2), 6072-6072 (2015)
Jörg Bauer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7296-7297 (2005-05-19)
Hydrophobically assisted switching phase (HASP) synthesis is a concept that allows the choice between the advantages of solid-supported chemistry and those of solution-phase synthesis. Starting from the examination of adsorption and desorption properties of hydrophobic molecules to and from reversed-phase
Allergic contact dermatitis from stearyl alcohol in Efudix cream.
P D Yesudian et al.
Contact dermatitis, 45(5), 313-314 (2001-11-28)
W B Rizzo et al.
Biochemical medicine and metabolic biology, 50(1), 93-102 (1993-08-01)
Patients with the autosomal recessive form of rhizomelic chondrodysplasia punctata (AR-RCDP) and other generalized peroxisomal disorders are deficient in the incorporation of fatty alcohol into plasmalogen lipids. To determine whether these patients accumulated fatty alcohol, we measured their plasma fatty