重要文件
SRP3283
Sigma-Aldrich
人胎球蛋白 A
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
同義詞:
α-2-HS-糖蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
≥100 nM
分子量
45.0-55.0 kDa
包裝
pkg of 50 μg
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
顏色
white to off-white
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... AHSG(197)
一般說明
基因 AHSG(α-2-HS-糖蛋白,也称为胎球蛋白-A)定位于人类染色体 3q27 上。[1]Fetuin A/AHSG 是一种人类血浆糖蛋白,属于蛋白酶抑制剂 Cystatin 家族。[2][3]Fetuin A 在胚胎细胞和成年肝细胞中高表达,在单核细胞/巨噬细胞中低表达。[4]该蛋白具有半胱氨酸蛋白酶抑制剂样结构域、磷酸钙结合位点和 TGF(转化生长因子)-β 细胞因子结合基序[1]。重组人胎球蛋白-A 是一种含有 282 个氨基酸的 A 链和 27 个氨基酸的 B 链的异二聚体蛋白。由于糖基化,重组胎球蛋白-A 在非还原条件下通过 SDS-PAGE 迁移时的表观分子量为 45-55kDa。
應用
胎球蛋白A (Fetuin A) 可用于激活人单核细胞THP1、人体外分化脂肪细胞和C57BL/6小鼠的mRNA表达。[5]
生化/生理作用
AHSG(α-2-HS-糖蛋白,也称为胎球蛋白-A)是主要的血清蛋白成分,可发挥多种钙依赖性生理活性,并可介导某些肿瘤细胞的生长信号。[2]它还可以作为天然抗特定 TGF-β(转化生长因子 β)和 BMP(骨形态发生蛋白)信号蛋白的拮抗剂。[1]血清中胎球蛋白 A 的高水平与轻度成骨不全有关。另外,在佩吉特氏病中观察到它的水平下降。[1]它被预测为下咽鳞状细胞癌早期诊断的潜在生物标志物。[6]
外觀
从 10 mM 磷酸钠 (pH 7.8) 冻干。
重構
打开前离心小瓶。用水复溶至 0.1-1.0 mg/mL 浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 条件下至多储存 1 周。为了延长储存时间,建议在含有载体蛋白(例如 0.1% BSA)的缓冲液中进一步稀释,并在 -20°C 至 -80°C 下储存。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Human fetuin/alpha2HS-glycoprotein level as a novel indicator of liver cell function and short-term mortality in patients with liver cirrhosis and liver cancer.
Kalabay L
European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 14, 389-394 (2002)
Association of alpha2-HS glycoprotein (AHSG, fetuin-A) polymorphism with AHSG and phosphate serum levels.
Osawa M
Human Genetics, 116, 146-151 (2005)
Proteomic identification of alpha-2-HS-glycoprotein as a plasma biomarker of hypopharyngeal squamous cell carcinoma.
Tian WD
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 9021-9031 (2015)
Fetuin-A induces cytokine expression and suppresses adiponectin production
Hennige AM, et al.
PLoS ONE, 3(3) (2008)
Cystatin superfamily.
Ochieng J and Chaudhuri G
Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 21, 51-70 (2010)