重要文件
P9389
Sigma-Aldrich
聚(脱氧鸟嘌呤-脱氧胞苷)酸 钠盐
double stranded, alternating copolymer
同義詞:
聚(dG-dC) • 聚(dG-dC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic (organic)
品質等級
形狀
powder or solid
儲存溫度
−20°C
一般說明
聚(脱氧鸟嘌呤-脱氧胞苷)酸(聚(dG-dC))经历了盐依赖性构象转变。在高盐下,以左旋双螺旋存在,而在低盐下则显示出B-DNA构象。[1]然而,在固定化时聚(dG-dC)呈现DNA形式。[2]
應用
聚(脱氧鸟嘌呤-脱氧胞苷)酸钠盐已用于:
  • 转录因子IIIB复合物的电泳迁移率变动分析[3]
  • 作为用于圆二色(CD)光谱研究的合成共聚物[4]
  • 作为液体闪烁计数的阳性对照[5]
聚(脱氧鸟嘌呤-脱氧胞苷)酸(聚(dG-dC)•聚(dG-dC))是一种交替共聚物、自身互补的双链DNA模型,用于DNA结构动力学和药物相互作用的构象研究。
其他說明
交替共聚物;自我互补,形成双链复合物
單位定義
一个酶活性单位是指在pH 7.0(1cm光程)条件下,在1.0 ml 20 mM磷酸钠/100 mM NaCl中产生1.0的A260 所需的酶量。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
TFIIIB subunit locations on U6 gene promoter DNA mapped by site-specific protein-DNA photo-cross-linking
Kang JJ, et al.
Febs Letters, 590(10), 1488-1497 (2016)
Poly (dG)-poly (dC) DNA appears shorter than poly (dA)-poly (dT) and possibly adopts an A-related conformation on a mica surface under ambient conditions
Borovok N, et al.
Febs Letters, 581(30), 5843-5846 (2007)
Genomic DNA methylation decreases in response to moderate folate depletion in elderly women-
Rampersaud GC, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 72(4), 998-1003 (2000)
Salt-dependent dynamic structure of poly (dG-dC) textperiodcentered poly (dG-dC)
Ramstein J and Leng M
Nature, 288(5789), 413-413 (1980)
Nicoló Zuin Fantoni et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(3), 971-983 (2020-06-11)
We report a series of copper(II) artificial metallo-nucleases (AMNs) and demonstrate their DNA damaging properties and in-vitro cytotoxicity against human-derived pancreatic cancer cells. The compounds combine a tris-chelating polypyridyl ligand, di-(2-pycolyl)amine (DPA), and a DNA intercalating phenanthrene unit. Their general