重要文件
P8415
Sigma-Aldrich
过氧化物酶 来源于辣根
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
同義詞:
供体:过氧化氢氧化还原酶, 辣根过氧化物酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
種類
Type XII
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
溶解度
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
吸光率
RZ ≥3.0
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
HRP 是含有四个二硫键的单链多肽。它是一种含有 18% 碳水化合物的糖蛋白。该碳水化合物由半乳糖、阿拉伯糖、木糖、岩藻糖、甘露糖、甘露糖胺和半乳糖胺组成,具体取决于特定同工酶。其分子量(约 44kDa)包括多肽链(33,890 道尔顿)、氯化血红素(加 Ca2+)(约 700 道尔顿)和碳水化合物(约 9,400 道尔顿)。存在至少 7 种 HRP 同工酶。辣根过氧化物酶同工酶的等电点范围为 3.0-9.0。
辣根过氧化物酶是从辣根(Amoracia rusticana)中分离出来的,属于过氧化物酶的铁原卟啉基团。HRP是含有四个二硫键的单链多肽。它是一种含有18%碳水化合物的糖蛋白。碳水化合物由半乳糖、阿拉伯糖、木糖、岩藻糖、甘露糖、甘露糖胺和半乳糖胺组成,具体取决于特定同工酶。其分子量(约44 kDa)包括多肽链(33,890道尔顿)、氯化血红素加Ca2+ (约700道尔顿)和碳水化合物(约9,400道尔顿)。至少存在7种HRP同工酶。 辣根过氧化物酶同工酶的等电点范围为3.0-9.0。
應用
来自辣根的过氧化物酶已被用于引发过氧化物酶偶联测定。[1]它还被用于制备β-半乳糖苷酶(β-gal)储备溶液。[2]
该酶长期用于通过使用荧光分光光度法测定烟草 BY-2 细胞中的 H2O2 产生。[3]
辣根过氧化物酶(HRP)由辣根(Amoracia rusticana)中分离并属于过氧化物酶的铁卟啉基团,适合蛋白质印迹、ELISA 和免疫组化等生化应用。其作用是扩增弱信号并提高靶标分子(例如蛋白质)的可检测性。产品 P8415,XII型,是一种基本不含盐的冻干粉。也是产品 P8375 的进一步纯化的产物,常用于测定溶液中葡萄糖和过氧化物的量。长期用于烟曲霉快速敏感性分析[4]
生化/生理作用
HRP 易与过氧化氢(H2O2)结合,生成的 [HRP-H2O2] 络合物可氧化各种氢供体。该酶的最佳 pH 值为 6.0-6.5,在5.0-9.0 的 pH 值范围内最为稳定。HRP 可以通过几种不同的方法与抗体结合,包括戊二醛、高碘酸盐氧化,通过二硫键,以及通过氨基和硫醇定向交联剂。它比酶标记物和 β-半乳糖苷酶和碱性磷酸酶更小、更稳定,因此是最理想的标记物。此外,它的糖基化导致较低的非特异性结合[5]。它还可用于测定溶液中的葡萄糖[6]和过氧化物[7]
当与底物一起孵育时,辣根过氧化物酶可产生标记分子的有色、荧光或发光衍生物,从而实现定量检测。研究表明,辣根过氧化物酶可以略微降低 cydAB 突变体中的抑制水平。已知的抑制剂有叠氮化钠、氰化物、L-胱氨酸、重铬酸盐、亚乙基硫脲、羟胺、硫化物、钒酸盐、对氨基苯甲酸,以及 Cd2+、Co2+、Cu2+、Fe3+、Mn2+、Ni2+ 和 Pb2+ 离子。
其他說明
过氧化物酶 VI(P8375)的进一步纯化产物。
有关过氧化物酶的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
單位定義
一个连苯三酚单元将在20℃、pH 6.0条件下,在20秒内从连苯三酚形成1.0mg的红棓酚。
準備報告
色谱纯化产品
分析報告
RZ(Reinheitszahl)是指溶于去离子水中的酶(0.5–1.0 mg/ml)的吸光度比值A403/A275 。 它是血红素含量的量度,而不是酶活性。 即使是RZ值较高的制剂也可能具有较低的酶活性。
初步的等电聚焦数据表明这主要是同工酶 C
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Crystal structure and mechanism of human lysine-specific demethylase-1
Stavropoulos P, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 13(7), 626-626 (2006)
Chavez, C. and Flurkey, W.
Journal of Chromatographic Science, 298, 169-169 (1984)
Bergmeyer, H.U.
Methods of Enzymatic Analysis, 1205-1227 (1974)
Christophe Lachaud et al.
Molecular plant, 4(2), 310-318 (2011-01-05)
Sphinganine or dihydrosphingosine (d18:0, DHS), one of the most abundant free sphingoid Long Chain Base (LCB) in plants, has been recently shown to induce both cytosolic and nuclear calcium transient increases and a correlated Programmed Cell Death (PCD) in tobacco
Optimization of lactose quantification based on coupled enzymatic reactions
Condezo-Hoyos L, et al.
Journal of Dairy Science, 97(4), 2066-2070 (2014)
文章
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
探索我們的辣根過氧化酶、產品、底物和抑制劑,滿足您的 ELISA、免疫分析和蛋白質應用需求。
條款
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
建立以 2,2'-连氮基-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)为基质的过氧化物酶测定方法。
查看全部
相關內容
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).