品質等級
比活性
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
成份
Protein, ~50% biuret
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
大肠杆菌 碱性磷酸酶(ALP)是具有基因内互补作用酶基团的酶。
應用
来自Sigma 公司的该酶已被用于开发合成纳米孔膜。这种膜模拟受磷酸化/去磷酸化调节的蛋白质通道,并使用浸渍在聚苯乙烯基质中的排列整齐的碳纳米管 (CNTs)。
碱性磷酸酶用于偶联抗体和其他蛋白,可用于 ELISA、免疫印迹和组织化学检测。需要高灵敏度时可用于蛋白标记。产品P5931在免疫印迹期间用于在Tau1孵育之前处理细胞膜。
生化/生理作用
碱性磷酸酶,来自 大肠杆菌 ,是一种主要存在于周质空间的二聚体、非糖基化蛋白。已知存在三种亚型。这种酶需要锌,并被镁激活 。 大肠杆菌 碱性磷酸酶对磷酸酯有广泛的特异性 。
该酶是一种磷酸水解酶,在体外的最佳 pH 值为 10 。实际的最适 pH 值取决于底物的性质和浓度、缓冲液的类型、磷酸受体、甚至同工酶的性质(某些情况下)。它可催化磷酸单酯的水解,例如:对硝基苯基磷酸酯、磷酸苯基酯、磷酸酚酞、α-甘油磷酸盐,β-甘油磷酸、2-磷酸甘油酸、丙糖磷酸、葡萄糖-6-磷酸、葡萄糖 1-磷酸、果糖 1-磷酸、果糖 6-磷酸、腺苷 5-磷酸腺苷 3-磷酸、磷酸烯醇丙酮酸和 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸等。 它的活性受到 1,10-菲咯啉一水合物、二乙烯三胺五乙酸、乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N',N'-四乙酸和乙二胺四乙酸二钠盐二水合物的抑制。
單位定義
一个单位将在37°C 、 pH 10.4 下每分钟水解 1.0μ摩尔 对 -硝基苯磷酸盐。
外觀
含 Tris 缓冲盐、MgSO 4 和 ZnSO 4 的冻干粉末
準備報告
色谱纯化产品
基底
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
1.Reid, T., and Wilson
E. coli Alkaline Phosphatase,The Enzymes, 3rd Ed. Vol. 4, 4, 373-373 (1971)
Characterization of Heterodimeric Alkaline Phosphatases from Escherichia coli: An Investigation of Intragenic Complementation
Hehir MJ, et al.
Journal of molecular biology, 304(4), 645-656 (2000)
Alkaline phosphatase from Thermotoga neapolitana.
A Savchenko et al.
Methods in enzymology, 331, 298-305 (2001-03-27)
Sergey Korshunov et al.
Molecular microbiology, 113(1), 22-39 (2019-10-16)
The structure of free cysteine makes it vulnerable to oxidation by molecular oxygen; consequently, organisms that live in oxic habitats have acquired the ability to import cystine as a sulfur source. We show that cystine imported into Escherichia coli can
R A Anderson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 72(1), 394-397 (1975-01-01)
To facilitate the study of individual metal binding sites of polymeric metalloproteins, conversion of exchange-labile Co(II) in E. coli alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1) to exchange-inert Co(III) was examined. Oxidation of Co(II) alkaline phosphatase with hydrogen peroxide results in a single