一般說明
辣根过氧化物酶(HRP)是一种重要且被深入研究过的含血红素酶,它是从多年生的草本植物辣根中分离出来的。它使用过氧化氢作为底物,可以催化各种有机和无机化合物进行氧化。HRP参与吲哚-3-乙酸的代谢、生物聚合物的交联和木质化。该酶与吲哚-3-乙酸或其衍生物结合,可作为靶向癌症治疗的潜在疗法。在商业上,HRP可用作临床诊断试剂盒的组成部分,并用于免疫测定。
應用
辣根中的过氧化物酶可用于:
- 用于分离N-连接的聚糖
- 作为D-氨基酸氧化酶(DAAO)的成分缓冲区
- 将过氧化氢(H2O2)分解为水,以证明便携式氧化应激传感器(POSS)的性能
辣根过氧化物酶被广泛用作生物化学中的检测试剂,用于ELISA、免疫印迹和免疫组织化学等多种应用。
單位定義
1个酶活力单位(U)相当于在pH 6.0和25℃下每分钟氧化1 μmol ABTS(货号11557)所需的酶量
其他說明
在苯中使用化学修饰的过氧化物酶;蛋白质的交联;废水中芳香族化合物的酶催化聚合和沉淀
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Combination of Microwave-Assisted Girard Derivatization with Ionic Liquid Matrix for Sensitive MALDI-TOF MS Analysis of Human Serum N-Glycans
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2018 (2018)
Biochemical and Biophysical Research Communications, 121, 216-216 (1984)
Bacterial Competition Assay Based on Extracellular D-amino Acid Production
The ISME Journal, 2018(3), 249-259 (2017)
Water Science and Technology, 25, 157-157 (1992)
Portable oxidative stress sensor: dynamic and non-invasive measurements of extracellular H2O2 released by algae
Biosensors And Bioelectronics, 68, 245-252 (2015)
文章
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
探索我們的辣根過氧化酶、產品、底物和抑制劑,滿足您的 ELISA、免疫分析和蛋白質應用需求。
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
将基于水凝胶的生物材料用于递送和募集细胞以促进体内组织再生是新生的研究热题。本文讨论了水凝胶在细胞递送和组织再生中的应用。