文件
77371
Sigma-Aldrich
大范围蛋白定量试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
用途
sufficient for 500 tests
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该试剂盒是一款完整的即用型微量滴定板检测试剂盒,适用于通过比色法检测蛋白质。本品基于四唑盐在碱性条件下发生的还原反应。四唑盐易于被蛋白质的糖基所还原,进而生成甲瓒染料。WST-8甲瓒染料在pH 12.5条件下的最大波长为650 nm。
本蛋白定量试剂盒的检测范围为50 μg/ml至5000 μg/ml(孵育30分钟)。
成分
成份:WST-8溶液10 ml,缓冲液100 ml,BSA标准溶液(10 mg/ml)1.5 mL(500 次检测)
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • WST-8 Solution 10 mL
  • Buffer Solution 100 mL
  • BSA Standard Solution (10 mg/ml) 1.5 mL
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dario Lombardi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 399(1), 347-352 (2010-11-05)
In this study, we give the proof of concept for a method to determine binding constants of compounds in solution. By implementing a technique based on magnetic beads with a microfluidic device for segmented flow generation, we demonstrate, for individual