文件
PHR1117
Supelco
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
2,6-二--丁基-4-甲基苯酚, 2,6-二-丁基甲酚, BHT, DBPC, 丁基化羟基甲苯, 丁基羟基甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
220.35
Beilstein:
1911640
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
酶號碼:
E321
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
蒸汽密度
7.6 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API 家族
butylated hydroxytoluene
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
878 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI 密鑰
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
丁羟甲苯(BHT)是酚醛类抗氧化剂,可用作食品添加剂。常添加到杂粮干、食用油和动物食品中。丁羟甲苯还可增强药品、脂溶性维生素和化妆品的稳定性。
應用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAB3695。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - open cup
閃點(°C)
127 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reactivity of butylated hydroxytoluene.
Lambert CR, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 21(3), 395-400 (1996)
Deliang Guo et al.
Science signaling, 2(101), ra82-ra82 (2009-12-17)
Glioblastoma, the most common malignant brain tumor, is among the most lethal and difficult cancers to treat. Although epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations are frequent in glioblastoma, their clinical relevance is poorly understood. Studies of tumors from patients treated
Hiroya Okamoto et al.
Experimental dermatology, 21 Suppl 1, 5-7 (2012-06-01)
Pt nanoparticle is a strong reductant and has been used as an antioxidant in cosmetics and medicine. It was reported to have catalase-like activity, which converts hydrogen peroxide to water and oxygen. However, in this study, freshly prepared Pt nanoparticle
Butylated hydroxytoluene (BHT): a review.
H Babich
Environmental research, 29(1), 1-29 (1982-10-01)
Rio P Juni et al.
JACC. Basic to translational science, 4(5), 575-591 (2019-11-27)
The positive findings of the EMPA-REG OUTCOME trial (Randomized, Placebo-Controlled Cardiovascular Outcome Trial of Empagliflozin) on heart failure (HF) outcome in patients with type 2 diabetes mellitus suggest a direct effect of empagliflozin on the heart. These patients frequently have
文章
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®