濃度
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
基因資訊
human ... CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141) , CHRNB4(1143) , CYP2A6(1548) , KCNH1(3756)
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
rat ... Chrna1(79557) , Chrna2(170945) , Chrna4(25590) , Chrna7(25302) , Chrnb2(54239) , Chrnb4(25103)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)