重要文件
80038
Supelco
三聚氰胺-15N3)
analytical standard
同義詞:
1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺-15N3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H615N3N3
CAS號碼:
分子量::
129.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析報告
富含15N
最低80原子%15N(三胺)
最低20原子%15N(三嗪)
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Urinary tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
572.0 °F - closed cup
閃點(°C)
300 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)