文件
707228
Sigma-Aldrich
三聚氰胺-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
同義詞:
1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3H6N6
CAS號碼:
分子量::
129.10
Beilstein:
11316300
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Urinary tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
572.0 °F - closed cup
閃點(°C)
300 °C - closed cup