文件
687820
Sigma-Aldrich
氰尿酸-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
2,4,6-三羟基-1,3,5-三嗪-13C3, S-三嗪-2,4,6-三醇-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3H3N3O3
CAS號碼:
分子量::
132.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>360 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1