重要文件
54306
Supelco
1,4-二甲氧基苯
analytical standard
同義詞:
苯二甲醚, NSC 7483, 二甲基氢醌, 氢醌二甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
138.16
Beilstein:
774605
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
1463 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)