蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
自燃溫度
896 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 通过快速气相色谱-质子转移反应-质谱法(FastGC-PTR-MS)测定涂料样品中的丁醇及其异构体
- 通过质子转移反应-飞行时间质谱法(PTR-ToF-MS)同时评估 41 种醋酸纤维素薄膜排放的 121 种挥发性有机化合物
- 作为内部标准品在三例尸检中测定血液、心脏和组织样本中的正丁烷及其代谢物,死亡原因均为吸入便携式气筒中的正丁烷和异丁烷
- 不同类型番茄样品的 VOC 的顶空单液滴微萃取(HS-SDME),通过气相色谱-火焰离子化检测(GC-FID)测定
其他說明
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
瞭解如何使用 SH-GC 分析藥品中的有機揮發性雜質 (OVI),重點在於合適的溶劑和確保符合規範。
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.