重要文件
33117-M
Sigma-Aldrich
环己烷
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12
CAS號碼:
分子量::
84.16
Beilstein:
1900225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
技術
GC/GC: suitable
雜質
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
轉變溫度
solidification point 5.5-6.5 °C
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.[1]
應用
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium.[2] It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid[3] and ε-caprolactam.[3]
其他說明
Pertains only in Germany: unversteuert
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)