文件
1.02827
Supelco
环己烷
for liquid chromatography LiChrosolv®
同義詞:
环己烷, 六氢苯,六亚甲基,环烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12
CAS號碼:
分子量::
84.16
Beilstein:
1900225
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-806-2
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
2.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
等級
isocratic
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
運動黏度
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -18 °C
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
應用
  • Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts.: Cyclohexane is utilized here for the extraction and analysis of bioactive compounds in almond shells, illustrating its application in natural product chemistry and analytical methodologies. The study underscores cyclohexane′s effectiveness in extracting valuable phytochemicals for potential therapeutic and commercial use (Ben Khadher T et al., 2023).
  • Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study.: In this study, cyclohexane is employed as a solvent to isolate essential oils for antibacterial testing, highlighting its critical role in enhancing the efficacy of natural antimicrobial agents. The research contributes to the development of cyclohexane-based methods for studying and applying essential oils in dental health (Shazdehahmadi F et al., 2023).
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(230 nm): ≥ 75 %
透射率(240 nm): ≥ 90 %
透射率(从260起 nm开始): ≥ 99 %
经0.2 µm过滤器过滤
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
相關內容
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food