重要文件
PHR1687
Supelco
环己烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
环己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12
CAS號碼:
分子量::
84.16
Beilstein:
1900225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1601408
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
包裝
ampule of 3x1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。环己烷是一种非极性的易燃液体,属于环烷烃类。通常,环己烷通过苯的氢化获得,主要用于尼龙工业。[1]它也可用于制药领域。[2]
應用
环己烷可作为药物参考标准品,用于通过气相色谱对药物制剂和原料中的残留溶剂进行分析。[3][4]
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC0291。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Residual solvents determination in drug products by static headspace-gas chromatography
Camarasu CC
Chromatographia, 56(1), S137-S143 (2002)
Validation of a generic analytical procedure for determination of residual solvents in drug substances
Klick S and Skold A
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(2), 401-409 (2004)
Pervaporation: Membrane Separations
Encyclopedia of Separation Science, 3636-3641 (2000)
Organic solvents in the pharmaceutical industry
Grodowska K and Parczewski A
Acta Poloniae Pharmaceutica, 67(1), 3-12 (2010)