This product is a solution containing TMB, 1.25 mMol/L, and Hydrogen Peroxide, 2.21 mMol/L, and less than 1 % dimethyl sulfoxide in a 0.08 Mol/L) acetate buffer at pH 4.9. Also contains non-toxic proprietary stabilizers.
推薦產品
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
λmax
450 nm
運輸包裝
wet ice
一般說明
TMB(3,3′,5,5′-四甲基联苯胺)已被证明是HRP测定的安全敏感底物。最初,在HRP和过氧化氢存在下,形成单电子氧化产物。该化合物是阳离子自由基,呈蓝色,吸附最大值为653 nm。与HRP/H2O2进一步反应或用酸酸化自由基会产生二亚胺末端氧化产物,该产物在450 nm处吸附光。自由基(E653nm=3.9 x 104 mol-1 cm-1)和二亚胺(E450nm=5.9 x 104 mol-1 cm-1)的消光系数为HRP和HRP标记探针的测定提供了非常灵敏的系统。ES001是一种单组分试剂,在室温下稳定,对正常实验室光不敏感。对TMB和过氧化氢浓度进行了优化,并与通常用于免疫学分析的HRP浓度产生线性响应。
應用
方法概要:
分析物与固相结合并与HRP标记探针反应完成后,加入ES001。TMB的氧化产生蓝色反应产物,该产物在650 nm处测量。可以记录作为时间函数的颜色形成,或者在固定间隔后用氟化钠终止反应。通过添加酸将蓝色自由基转化为二亚胺,可以提高灵敏度。在450 nm处立即测量产生的黄色。
样本程序
1.使用需要与抗体、探针、HRP标记试剂完成所有必需的孵育。
2.用含0.1%吐温-20的PBS或Tris缓冲盐水清洗平板至少4次。
3.最后一次洗涤后,振摇并吸干平板孔中的全部残留缓冲液。
4.将0.1 mL ES001(TMBE溶液)添加至适当的孔中并孵育5-30分钟。
注意:反应时间将取决于HRP探针的活性。如果颜色变色太快,则零级动力学将不占优势。可能需要稀释探针、抗体或HRP标记试剂。
5.可以将反应作为动力学分析的时间函数进行监测,或者用0.1 mL的0.1%氟化钠终止反应,并在650 nm处读取。
6.如果程序要求转换为黄色二亚胺,则添加0.1 mL上述试剂部分所述的任一酸,并记录5分钟内的吸光度。
时间、试剂体积和温度的变化需要用户进行标准化。
分析物与固相结合并与HRP标记探针反应完成后,加入ES001。TMB的氧化产生蓝色反应产物,该产物在650 nm处测量。可以记录作为时间函数的颜色形成,或者在固定间隔后用氟化钠终止反应。通过添加酸将蓝色自由基转化为二亚胺,可以提高灵敏度。在450 nm处立即测量产生的黄色。
样本程序
1.使用需要与抗体、探针、HRP标记试剂完成所有必需的孵育。
2.用含0.1%吐温-20的PBS或Tris缓冲盐水清洗平板至少4次。
3.最后一次洗涤后,振摇并吸干平板孔中的全部残留缓冲液。
4.将0.1 mL ES001(TMBE溶液)添加至适当的孔中并孵育5-30分钟。
注意:反应时间将取决于HRP探针的活性。如果颜色变色太快,则零级动力学将不占优势。可能需要稀释探针、抗体或HRP标记试剂。
5.可以将反应作为动力学分析的时间函数进行监测,或者用0.1 mL的0.1%氟化钠终止反应,并在650 nm处读取。
6.如果程序要求转换为黄色二亚胺,则添加0.1 mL上述试剂部分所述的任一酸,并记录5分钟内的吸光度。
时间、试剂体积和温度的变化需要用户进行标准化。
外觀
提供的试剂:
含有1.25 mmol/L TMB和2.21 mmol/L过氧化氢以及低于1%二甲基亚砜的0.08 mol/L醋酸盐缓冲液(pH值为4.9)的液体溶液。还含有无毒的专有稳定剂。
所需的物料:
终止反应所需的试剂,但未提供
A. 0.1%氟化钠,用于终止反应并保留蓝色色原。取1 g氟化钠,溶于1升试剂级水中进行制备。使用氟化钠时,请遵守标签上的全部注意事项。
B. 用于终止反应并将蓝色自由基转化为黄色二亚胺的酸。可使用0.5 mol/L硫酸或0.25 mol/L盐酸。必须在加入酸后5分钟内获得吸光度。
注意:试剂级水必须含有低于10-7 mol/L的铁或铜盐,否则未反应的TMB将非酶促地转化为二亚胺。
含有1.25 mmol/L TMB和2.21 mmol/L过氧化氢以及低于1%二甲基亚砜的0.08 mol/L醋酸盐缓冲液(pH值为4.9)的液体溶液。还含有无毒的专有稳定剂。
所需的物料:
终止反应所需的试剂,但未提供
A. 0.1%氟化钠,用于终止反应并保留蓝色色原。取1 g氟化钠,溶于1升试剂级水中进行制备。使用氟化钠时,请遵守标签上的全部注意事项。
B. 用于终止反应并将蓝色自由基转化为黄色二亚胺的酸。可使用0.5 mol/L硫酸或0.25 mol/L盐酸。必须在加入酸后5分钟内获得吸光度。
注意:试剂级水必须含有低于10-7 mol/L的铁或铜盐,否则未反应的TMB将非酶促地转化为二亚胺。
色码:黄色
儲存和穩定性
在室温下可储存最长六个月。在2-8°C下可长期储存达12个月。避免暴露在阳光直射下。如果溶液为蓝色或浑浊,则丢弃。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
-
What the concentration of this porduct (ES001) ?
1 answer-