一般說明
TMB增强型单组分HRP膜底物是一种即用型溶液,含有溶于弱酸性缓冲液中的3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(TMB)。TMB是辣根过氧化物酶的底物。该底物系统将与膜上含过氧化物酶的位点发生反应,产生不溶性的永久深蓝色反应产物。如需停止反应,请用试剂级水冲洗膜。 不建议将该底物用于微孔或免疫组织化学应用。
應用
TMB增强型单组分HRP膜底物已被用作辣根过氧化物酶(HRP) 的比色底物,用于通过电化学酶夹心法检测生物体液中的白细胞介素 6 (IL-6)。
注意
在2-8 °C下至少可稳定保存1年。
外觀
即用型。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Graphene Enabled Low-Noise Surface Chemistry for Multiplexed Sepsis Biomarker Detection in Whole Blood
Advances in Functional Materials, 31(16), 2010638-2010638 (2021)
條款
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western 印迹法包括通过凝胶电泳分离蛋白质,将蛋白质转移到聚偏二氟乙烯 (PVDF) 或硝酸纤维素膜上,并通过各种方法进行检测。
用於細胞裂解的樣品製備和從培養組織和細胞中高效提取蛋白質以進行隨後 Western 印跡的規程。
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.