重要文件
233155
Millipore
克莱兰′氏试剂
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations. Oxidized dithiothreitol: ≤0.5%.
同義詞:
克莱兰’氏试剂, DTT,二硫苏糖醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H10O2S2
CAS號碼:
分子量::
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161504
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 3376
化驗
≥97% (titration)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
water: 30 mg/mL
ethanol: soluble
正離子痕跡
heavy metals: ≤1 ppm
heavy metals: <1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
一般說明
DTT是水溶性巯基保护剂。它使单硫醇保持还原状态,定量还原二硫化物。最广泛用于研究蛋白质二硫化物的二硫化物交换反应。DTT容易透过细胞膜。在体外保护蛋白巯基并恢复巯基氧化所失去的酶活性。作为还原剂,它在将二硫化物还原为硫醇时发生环化,因此无需过量还原剂即可“驱动”反应完成。如果之后要测定游离硫醇,则必须通过透析或其他合适的方法除去过量还原剂。氧化二硫苏糖醇:≤0.5%.
SH基保护剂。在将二硫化物还原为硫醇时发生环化,因此“驱动”反应完成。不含许多其他制剂中存在的蜡状表面活性剂。
氧化二硫苏糖醇:≤0.5%.
應用
  • 盘基网柄菌中的环核苷酸磷酸二酯酶:两种酶的相互转化: 讨论Clelands试剂区分环核苷酸磷酸二酯酶形式的作用,展示其在酶研究中的用途及其在生物化学研究中更广泛的影响(Chassy BM, 1972).
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
重構
复溶后,分装,用惰性气体吹扫,然后冻存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Gailis, L. 1994.Eur. J. Pharmacol.292, 39.
Lauriault, V.V.M., and O′Brien, P.J.1991.Mol.Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R., and Johnson, D.R.1988.Toxicol.Lett.42, 199.
Zahler, W.L., and Cleland, W.W.1968.J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W.1964.Biochemistry3, 480.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2