description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
1,4-二硫苏糖醇通常作为Cleland试剂而被人们所熟知。它可保护硫醇基团并还原肽和蛋白中的二硫键。它可将二硫键还原成巯基,并通常用于受体研究以确定二硫键在受体占据和功能性中的功能重要性。[1]它还让单硫醇完全保持还原状态。
Application
用于将 −SH 基保持在还原态的绝佳试剂;定量还原二硫化物。在 SDS-PAGE 前,DTT 在样品缓冲液中可有效还原蛋白二硫键。DTT 还可用于还原交联剂 N,N′-双(丙烯酰)胱胺的二硫键桥以分解聚丙烯酰胺凝胶基质。DTT 的刺激性和毒性都低于 2-巯基乙醇。通常,使用 DTT (100mM) 所需的浓度是使用 2-巯基乙醇 (5% v/v, 700mM) 的浓度的七分之一。
Features and Benefits
氧化形式:<2.5% (283nm吸光值)
Preparation Note
储存条件(工作液):在2到8 °C、容器密封且溶液通过氩气或氮气而免受大气中氧气影响时,DTT溶液可在Hepes缓冲液,pH 7.55中稳定一周。
Other Notes
对映异构体
我们的DTT制剂是无光学活性的,例如它是D,L-DTT。
我们的DTT制剂是无光学活性的,例如它是D,L-DTT。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
1 of 1
本產品 | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% (Ellman′s reagent) | assay ≥99.4% | assay ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (RT) |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp - | mp 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| pH 5.1 (20 °C) | pH - | pH - | pH 4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description 1,4-Dithiothreitol | description - | description - | description - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2