文件
1.07687
Millipore
蔗糖
for biochem. Reag. Ph Eur
同義詞:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11
CAS號碼:
分子量::
342.30
Beilstein:
90825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-334-9
NACRES:
NA.79
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
效力
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
體積密度
800‑950 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
for biochem. Reag. Ph Eur
應用
Sucrose (saccharose) for biochem. Reag. Ph Eur. CAS 57-50-1, pH 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Identitypasses testAppearance of solution (50%; water)passes testColor number≤ 45Spec. rotation (α 20/D; 26%; water)66.3 - 67.0 °Electrical conductivity≤ 35 µS/cmSulfite (as SO₂)≤ 10 ppmDextrinspasses testReducing sugarspasses testResidual solvents (ICH Q3C)excluded by production processLoss on Drying (105 °C)≤ 0.1%Endotoxins<250
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1