重要文件
1.07651
Millipore
蔗糖
suitable for microbiology
同義詞:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11
CAS號碼:
分子量::
342.30
Beilstein:
90825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
200-334-9
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
品質等級
效力
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
體積密度
800‑950 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
蔗糖可用作微生物生长培养基中的碳源。它为许多细菌提供能量和碳源,并支持它们的生长。蔗糖用于生产多种类型的培养基,用于分离和培养各种细菌、真菌和酵母。蔗糖通常用于培养基中,用于鉴定和区分在含蔗糖培养基上生长的各种细菌。显色琼脂培养基,例如含蔗糖的麦康凯琼脂培养基,也常用于鉴定细菌菌株。蔗糖还可用于特殊培养基中,用于分离和培养某些生物体,例如食品工业中常用的乳酸菌。此外,蔗糖还可作为培养基配方中的鉴别试剂,例如在TSI测试(三糖铁测试)中,该测试根据各种肠杆菌科细菌发酵各种类型糖的能力来区分它们。
應用
蔗糖通常用作许多微生物培养基的成分,用于各种制药、环境、食品和饮料样品中的细菌、酵母和霉菌的生长和鉴定。
分析報告
同一性(红外光谱):通过测试
比旋度(α 20/D;26 %;水):+66.2 - +66.8 °
重金属(以 Pb 计): ≤ 0.001 %
TLC 测试:通过测试
干燥失重(105°C): ≤ 0.5 %
微生物学适用性:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sophie Dekoninck et al.
Cell, 181(3), 604-620 (2020-04-08)
During embryonic and postnatal development, organs and tissues grow steadily to achieve their final size at the end of puberty. However, little is known about the cellular dynamics that mediate postnatal growth. By combining in vivo clonal lineage tracing, proliferation kinetics
Questions
  1. Hi, can I please know the concentration (%, wt) of this sucrose?
    1 answer
    1. This is not a solution, thus concentration is not determined. The product is not tested for purity, nor is it tested for trace amounts of other sugars. However, the minimum specification for moisture content is 0.5 % or less.