Merck
全部照片(3)
文件
S9378
Sigma-Aldrich
蔗糖
≥99.5% (GC)
同義詞:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11
CAS號碼:
分子量::
342.30
Beilstein:
90825
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
sugar cane
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
crystals
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤5 ppm heavy metals
顏色
white
有用的pH值範圍
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
吸收
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
應用
agriculture
異物活動
RNase, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
蔗糖已被用于:
  • 植物栽培和再生
  • 低温贮藏
  • 大脑/身体透明化成像和计算分析方法(CUBIC)
生化/生理作用
蔗糖是一种非还原性双糖,大量存在于包括植物在内的光合生物中。它是糖蜜的主要成分。蔗糖在食品工业中用作液体糖。它也是食品和饮料的成分之一。在高等植物中,蔗糖参与生长发育。它是一种重要的人体宏量营养素。蔗糖在食品中用作甜味剂。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种二糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)