Merck
1.00892
SAFC
蔗糖
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
製藥生產
同義詞:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11
CAS號碼:
分子量::
342.30
Beilstein:
90825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-334-9
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
化学品对保持生物药物在生产和制剂过程中的稳定性起重要作用,比如,防止药物聚集。我们为生物分子的纯化和制剂提供一系列优质的稳定剂、缓冲液和盐类。它们专为高风险应用而开发,具有较低的生物负荷和内毒素含量。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
蔗糖广泛用作生物分子制剂的稳定剂/填充剂。
另提供含有微量纳米颗粒杂质的试剂级别(货号103789)。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1