重要文件
718033
Sigma-Aldrich
蔗糖 溶液
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O11
分子量::
342.30
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
NMR reference standard
品質等級
形狀
solution
成份
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
濃度
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
數量
5 mm 外径管含有 0.700 mL。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells