Unfortunately, resistivity is not a tested parameter for this product. It would need to be determined empirically.
推薦產品
產品名稱
水, for gas chromatography MS SupraSolv®
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
SupraSolv®
形狀
liquid
技術
GC/MS: suitable
雜質
≤30 ppb TOC
蒸發殘留物
≤5.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析柱
溶劑
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
相關內容
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
氣相色譜法分離氣相中的揮發性化合物,應用於各行各業的品質控制。
-
Do you know the resistivity value @ 25°C?
1 answer-