蒸汽壓力
1.76 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
效力
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
技術
GC-HS: suitable
pH值
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
轉變溫度
flash point 64 °C
溶解度
soluble >1000 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于顶空气相色谱的SupraSolv®高纯度溶剂专用于符合 ICH(国际人用药品注册技术要求协调理事会)指导Q3C»杂质:残留溶剂指导«、欧洲药典(Ph.Eur.第2.4.24章)和美国药典 (USP第467章)的原料药、辅料和药物产品残留溶剂的分析。
應用
适合用作作为溶剂,用于分析ICH 1/2/3类残留溶剂,依据欧盟药典和USP:
- 各种1类残留溶剂,依据ICH ≤ 1 µg/g
- 各种2类残留溶剂,依据ICH ≤ 10 µg/g
- 各种3类残留溶剂,依据ICH ≤ 50 µg/g
特點和優勢
- 对每一生产批次执行应用测试,具有高应用可靠性
- ICH定义的残留溶剂指定浓度,具有应用导向质量
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup