重要文件
Z115150
Sigma-Aldrich
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
直徑× 高度
20 mm × 65 mm
容積
5 mL
接頭
20-400 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
可高压灭菌、易于维护。可用小瓶进行储存或作为封闭形式,以防止污染。
带刻度的。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。PTFE 表面橡胶隔垫。
腳註
Wheaton V-Vials 样品瓶的玻璃材质满足美国药典和欧洲药典有关砷和玻璃粉测试的 I 类玻璃要求。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Questions
  1. Hi. Just wondering what is meant by an 'open top cap'? Is this for using a needle to remove contents? If so, will items remain sterile before piercing the cap with a needle?
    1 answer
    1. This product includes an Open-top or hole cap which is fitted with a PTFE faced rubber septum. The contents may then be accessed via the septum, using a sterile needle and syringe, in order to maintain sterility. Note that sterility is dependent on the aseptic technique.