重要文件
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H42F6IrN3
CAS號碼:
分子量::
931.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder or crystals
品質等級
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
活化光觸媒
465 nm
SMILES 字串
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
應用
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3是一种光催化剂,可使用可见光轻松促进α-氨基酸的脱羧芳基化。
产品可与我们的光反应器系列一起使用:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)