分子量
1394.55
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)CCC1=O
InChI
1S/C62H111N3O31/c66-57(5-8-64-58(67)1-2-59(64)68)63-7-10-73-12-14-75-16-18-77-20-22-79-24-26-81-28-30-83-32-34-85-36-38-87-40-42-89-44-46-91-48-50-93-52-54-95-56-55-94-53-51-92-49-47-90-45-43-88-41-39-86-37-35-84-33-31-82-29-27-80-25-23-78-21-19-76-17-15-
InChI 密鑰
GRDUWUCYIIEBIS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
SM(PEG)n NHS-和马来酰亚胺活化的PEG化合物用于蛋白质和其他分子中的伯胺(NH 2)和巯基(SH)之间的交联。产品提供了一整套化合物,每种化合物具有相同的异双功能结构(NHS-PEGn-马来酰亚胺),但离散的乙二醇单元(n = 2,4,6,8,12或24)的数量不同。N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHS)基团在pH 7-9下与赖氨酸和N-末端氨基能够发生有效的特异性反应,形成稳定的酰胺键。马来酰亚胺基团在pH 6.5-7.5下与还原型巯基反应,形成稳定的硫醚键
應用
特點和優勢
- 反应基团:NHS酯和马来酰亚胺
- 反应性:氨基和巯基
- 通过柔性PEG间隔臂不可逆地交联蛋白质或肽
- 聚乙二醇间隔臂有助于保持偶联物溶解度
- 具有确定结构和分子量的纯化合物,确保可重复的蛋白质修饰效果
- PEG间隔臂提供独特的优势,包括增加稳定性、降低聚集倾向和降低免疫原性
- 受控两步蛋白质偶联的理想选择(参见Sulfo-SMCC)
注意
这种产品对湿气很敏感。小瓶包装在带有干燥剂的可再密封袋中,以减少湿气接触。冷藏后,打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新的溶液。不建议储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。封闭袋子,在推荐的温度下储存产品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Understanding chemical reactivity for homo-and heterobifunctional protein cross-linking agents
Chen F, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 48(7), 807-812 (2013)
Plasmonic ELISA for the detection of analytes at ultralow concentrations with the naked eye
De La Rica R and Stevens MM
Nature Protocols, 8(9), 1759-1759 (2013)
Development of a novel bead-based 96-well filtration plate competitive immunoassay for the detection of Gentamycin
Ho TYJ, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 49(7), 126-132 (2013)