文件
G2133
Sigma-Aldrich
葡萄糖氧化酶 来源于黑曲霉
Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
同義詞:
β-D-葡萄糖:氧 1-氧化还原酶, G.Od., GOx
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
種類
Type VII
形狀
lyophilized powder
比活性
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
分子量
160 kDa
不包含
extender
成份
Protein, ≥60%
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
Catalase ≤10 Sigma units/mg protein
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
分子量:160 kDa(凝胶过滤)
pI: 1865
消光系数:E1% = 16.7 (280 nm)
来自黑曲霉的葡萄糖氧化酶是由 2 个相等的亚基组成的二聚体,每个亚基的分子量为 80kDa。每个亚基含有一个黄素腺嘌呤二核苷酸部分和一个铁。该酶是含有 ~16% 中性糖和 2% 氨基糖的糖蛋白。该酶还含有 3 个半胱氨酸残基和 8 个 N-连接糖基化的潜在位点。
葡萄糖氧化酶能够以不同的速率氧化 D-己醛糖、单脱氧-D-葡萄糖和甲基-D-葡萄糖。
葡萄糖氧化酶的最佳 pH 为 5.5,虽然它的活性范围很宽,pH 4-7葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,KM为33-110mM。
葡萄糖氧化酶不需要任何活化剂,但它被Ag+、Hg2+、Cu2+、醋酸苯汞和对-氯甲基苯甲酸酯抑制。它不受非金属 SH 试剂的抑制:N-乙基马来酰亚胺、碘乙酸盐和碘乙酰胺。
葡萄糖氧化酶可用于酶法测定溶液中的 D-葡萄糖。由于葡萄糖氧化酶将β-D-葡萄糖氧化成D-葡糖酸内酯和过氧化氢,因此辣根过氧化物酶通常用作葡萄糖测定的偶联酶。尽管葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,但是可以对D-葡萄糖溶液进行定量,因为当酶促反应消耗β-D-葡萄糖时,α-D-glucose葡萄糖将变为β-D-葡萄糖。
應用
一些论文中引用了G2133葡萄糖氧化酶在其实验方案和各种应用中的用途,例如:
a) 生物传感器开发:
  • 海藻酸盐微球上的重氮树脂纳米膜涂层: Srivastava, R. et al., Biotechnol.Bioeng., 91(1), 124-131 (2005).
  • 纸基葡萄糖生物传感器: Lankelma, J. et al., Anal.Chem., 84(9), 417-4152 (2012)
  • 带有水凝胶固定化葡萄糖氧化酶的血液葡萄糖分析用微流体装置:He, R.-Y. et al., RSC Adv., 9, 32367-32374 (2019).
b) 人RAD51细丝生成的单分子FRET研究: Subramanyam, S. et al., Methods Enzymol., 600, 201-232 (2018)。
c) 带有壳聚糖膜的酶燃料电池: Bahar, T., and Yazici, M.S., Electroanalysis, 32(6), 1304-1314 (2020).
葡萄糖氧化酶广泛用于食品和制药工业,以及葡萄糖生物传感器的主要组分。
生化/生理作用
葡萄糖氧化酶催化β-d-葡萄糖氧化成 d-葡糖酸-β-内酯和过氧化氢,分子氧作为电子受体。
品質
可能含有微量淀粉酶、麦芽酶、糖原酶、转化酶和半乳糖氧化酶。
單位定義
在 pH 5.1,35℃ 下,一个单位每分钟将1.0 μmole的β-D-葡萄糖氧化成 D-葡糖酸内酯和 H2O2,相当于每分钟吸收22.4 μl O2。如果反应混合物被氧气饱和,则活性最多可增加 100%。
外觀
冻干粉含磷酸盐缓冲盐和氯化钠
分析報告
双缩脲法测定蛋白质。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Komal Sodhi et al.
Scientific reports, 8(1), 9721-9721 (2018-06-28)
As aging involves oxidant injury, we examined the role of the recently described Na/K-ATPase oxidant amplification loop (NKAL). First, C57Bl6 old mice were given a western diet to stimulate oxidant injury or pNaKtide to antagonize the NKAL. The western diet
Feng Liu et al.
The Journal of investigative dermatology, 129(2), 422-431 (2008-10-31)
Microphthalmia-associated transcription factor (MiTF) is a key transcription factor for melanocyte lineage survival. Most previous work on this gene has been focused on its role in development. A role in carcinogenesis has emerged recently, but the mechanism is unclear. We
Amjad Askary et al.
Nature biotechnology, 38(1), 66-75 (2019-11-20)
Molecular barcoding technologies that uniquely identify single cells are hampered by limitations in barcode measurement. Readout by sequencing does not preserve the spatial organization of cells in tissues, whereas imaging methods preserve spatial structure but are less sensitive to barcode
Rachel Posner et al.
Cell, 177(7), 1814-1826 (2019-06-11)
It is unknown whether the activity of the nervous system can be inherited. In Caenorhabditis elegans nematodes, parental responses can transmit heritable small RNAs that regulate gene expression transgenerationally. In this study, we show that a neuronal process can impact
Hua Zhang et al.
Cancer cell, 37(1), 37-54 (2019-12-31)
Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) is a central regulator of the cell cycle and gene transcription. However, little is known about its impact on genomic instability and cancer immunity. Using a selective CDK7 inhibitor, YKL-5-124, we demonstrated that CDK7 inhibition predominately
條款
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
葡萄糖氧化酶活性透過 500 奈米的連續分光光度法測定,顯示葡萄糖氧化率。