重要文件
746207
Sigma-Aldrich
马来酰亚胺-PEG8-琥珀酰亚胺酯
同義詞:
马来酰亚胺PEG4琥珀酰亚胺酯, 31-(2,5-二氢-2,5-二氧-1H-吡咯-1-基)-29-氧基-4,7,10,13,16,19,22,25-八氧-28-三十一烷酸2,5-二氧-1-吡咯烷基酯, 叠氮基-PEG8-NHS酯, 31-(2,5-二氢-2,5-二氧-1H-吡咯-1-基)-29-氧基-4,7,10,13,16,19,22,25-八氧-28-三十一烷酸2,5-二氧-1-吡咯烷基酯, 马来酰亚胺-PEG8-NHS酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H47N3O15
CAS號碼:
分子量::
689.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
maleimide
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C30H47N3O15/c34-25(5-8-32-26(35)1-2-27(32)36)31-7-10-41-12-14-43-16-18-45-20-22-47-24-23-46-21-19-44-17-15-42-13-11-40-9-6-30(39)48-33-28(37)3-4-29(33)38/h1-2H,3-24H2,(H,31,34)
InChI 密鑰
MTPWCXBUZLEBDD-UHFFFAOYSA-N
應用
异双功能交联剂具有环氧乙烷间隔剂,用于将胺连接到含巯基化合物或生物分子。马来酰亚胺官能团与巯基反应,琥珀酰亚胺酯基与胺反应。间隔长度为39.2埃。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and