強化與連續的下游製程
在減少佔用空間和成本的同時,獲得作業效率和彈性
希望提高您的下游製程效率?
由於對新療法的需求,加上需要降低成本,同時確保操作的靈活性和生產力,因此生物製造工作流程的轉型正在加速。
製程強化、封閉和連續生物製程是實現這些目標的基本策略。
為了協助生物製藥製造商強化、封閉、數位化增強或完全連續其製程,並獲得新水準的營運效率與彈性,DSP 套件中提供了多種槓桿。
擷取層析
捕獲色谱步驟不僅是成本的重要來源,也可能是整個 DSP(下游處理)工作流程的瓶頸。
使用連續多柱層析技術可以優化這個下游純化步驟,大大降低所需的蛋白質 A 樹脂的用量和相關成本,同時提高 mAb 製程的生產力。
- Mobius®多柱擷取系統,這是一套全自動、單次使用的 3 柱系統,適用於您的供料批次或灌流生物製程的連續密閉擷取色層分析。
- Eshmuno® A Resin。是一種硬質、高容量的蛋白質 A 親和層析樹脂,可在酸性和鹼性條件下清洗和消毒,同時在高流速下保持高動態結合能力。
相關類別
單用途和多用途色譜系統對於分離您有價值的分子至關重要。
親和層析通常用於俘虜階段,以分離目標分子並減少處理量。
離子交換 (IEX) 色層法基於目標分子與色層樹脂之間的電荷差分離生物分子。
使用膜層析技術進行捕捉和拋光,優化下游淨化。Natrix 膜提高了經濟性和設備效率。
提升過濾精度:我們的切向流製程產品可確保 mAbs、疫苗等產品的純度,從單次使用擴展至多次使用。
相關資源
- Article: What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Application Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Application Note: Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
- Application Note: Implementation of Multi-Column Chromatography Systems
The Multi-Column Capture (MCC) System enables efficient primary capture through three column operation, supporting continuous feedstream processing.
相關網路研討會
提高您的流程效率並降低成本。
相關影片
BioContinuum™平台:您未來生物製造設備的推手!