強化與連續的下游製程
在減少佔用空間和成本的同時,獲得作業效率和彈性
希望提高您的下游製程效率?
由於對新療法的需求,加上需要降低成本,同時確保操作的靈活性和生產力,因此生物製造工作流程的轉型正在加速。
製程強化、封閉和連續生物製程是實現這些目標的基本策略。
為了協助生物製藥製造商強化、封閉、數位化增強或完全連續其製程,並獲得新水準的營運效率與彈性,DSP 套件中提供了多種槓桿。
超濾
使用單通切向流過濾 (SPTFF) 無需保留槽或回流迴路,允許直通式操作並加強單克隆抗體的下游處理。將 SPTFF 與層析單元操作相結合,可進一步提高 mAb DSP 工作流程的生產力和效率。SPTFF 還具有獨特的優勢,可在最終製劑步驟中實現高濃度配方,並提高產品回收率。
- Pellicon® SPTFF ;提供無與倫比的解決方案,可減少藥品下游製程中的製程量,達到批次 TFF 因工作容量限制而無法達到的濃度和產量,並實現連線和連續製程。
- Pellicon® Cassettes在藥品生命週期中的每個階段和規模,都能持續可靠地提供純度保證。
- Pellicon® ;膠囊,用於需要一次性使用功能的料流過濾,包括增強易用性、製程靈活性、產品週轉率和減少操作員接觸的機會。
相關類別
單次使用和多次使用色譜系統對於分離您有價值的分子至關重要。
親和層析通常用於俘虜階段,以分離目標分子並減少處理量。
離子交換 (IEX) 色層法基於目標分子與色層樹脂之間的電荷差分離生物分子。
使用膜層析技術進行捕捉和拋光,優化下游淨化。Natrix 膜提高了經濟性和設備效率。
提升過濾精度:我們的切向流製程產品可確保 mAbs、疫苗等產品的純度,從單次使用擴展至多次使用。
相關資源
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
相關網路研討會
提高您的流程效率並降低成本
。相關影片
BioContinuum™平台:您未來生物製造設備的推手!