Soro humano para cultura celular
O soro é o líquido restante depois que os fatores de coagulação são removidos do plasma sanguíneo. O soro é um suplemento comum em meios de cultura celular e proporciona uma mistura de hormônios, fatores de crescimento e adesão, agentes tamponantes e outros componentes nutricionais para as células. Alguns estudos determinaram que o soro humano é mais adequado que o FBS para determinadas aplicações em cultura de células humana, como estudos de invasão celular e a formação de esferoides. Nosso soro humano para cultura celular é testado quanto à presença de vírus, bactérias, hemoglobina e toxinas e, em seguida, passa por filtrações em série em condições estéreis.
Products
Recursos de produtos relacionados
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Produtos de soro AB humano
O soro AB adulto humano é utilizado para cultivar linhagens de células humanas, incluindo linhagens de células-tronco humanas. Oferecemos produtos AB fora do coágulo e plasma AB. O soro AB humano é preparado a partir de sangue total que pode coagular naturalmente, chamado OTC ou do soro fora do coágulo. No entanto, o soro humano de sangue total coagulado é utilizado com mais frequência, pois contém mais fatores de crescimento para o crescimento celular.
O soro AB humano também pode ser derivado de plasma ou preparado a partir de sangue total que não foi deixado coagulando. Uma vez separado do sangue total, o plasma é tratado com cálcio para ativar a cascata de coagulação e centrifugado para extrair o soro. Este preparado é utilizado em testes de soros para fatores de crescimento.
Oferecemos soro AB humano termoinativado, tanto derivado de plasma quanto de sangue total coagulado. O soro de adultos contém complemento, um componente do soro que pode ser prejudicial para algumas células ou ter efeitos nocivos em imunoensaios a jusante (downstream). A inativação térmica do soro inativa o complemento e é utilizada principalmente para cultivar células hematopoiéticas ou ao realizar ensaios imunológicos, como reações mistas de linfócitos ou ensaios de neutralização.
Soro humano de plasma pobre em plaquetas
O soro humano de plasma pobre em plaquetas (PPP) é um suplemento de meio que é frequentemente utilizado em estudos que analisam os efeitos que os lisados de plaquetas têm no crescimento celular, como no crescimento de fibroblastos da pele humana e condrócitos articulares. O soro PPP humano também é utilizado na diferenciação de células-tronco pluripotentes induzidas humanas (hiPS) para células endoteliais microvasculares cerebrais hiPS ou em ensaios de purificação de fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF).
Aplicações para soro humano
Soro humano de doadores do tipo sanguíneo AB não tem anticorpos específicos contra antígenos dos tipos sanguíneos A e B, tornando-o ideal para transplante e terapia celular. Outras aplicações biotécnicas e biofarmacêuticas incluem engenharia de tecido, a expansão de células-tronco mesenquimais de tecido adiposo, ou de células estromais mesenquimais de medula óssea humana. Além disso, o soro AB é essencial para expansão de células NK derivadas de sangue periférico e para aprimoramento de cultura de ilhotas humanas pré-transplante.