Merck
Polímeros hidrofóbicos
Gotículas de água em polímero super-hidrofóbico azul
Polímeros hidrofóbicos ou resistentes à água são materiais insolúveis em água ou outros solventes polares e incluem acrílicos, epóxis, polietileno, polistireno, policloreto de vinila, politetrafluoretileno, polidimetilsiloxano, poliésteres e poliuretanos. Nossos polímeros hidrofóbicos são usados como revestimentos, adesivos, fibras, filmes e plásticos desenvolvidos. Além disso, eles são extensamente empregados como polímeros biomédicos para enxertos vasculares, implantes e aplicações oftálmicas.
Grandes descobertas parecem estar mais perto que nunca com nosso portfólio abrangente de polímeros hidrofóbicos, classificados de acordo com a classe química e a funcionalidade dos monômeros:
Leia mais sobre
Recursos de produtos relacionados
  • Material Matters™ Publication Registration
    Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Polímeros acrílicos
Acrílicos incluem vários polímeros acrílicos, de acrilonitrila, acrilamida e anidrido maleico. Estes homo e copolímeros têm propriedades rígidas, flexíveis, hidrofílicas ou hidrofóbicas. A maioria desses polímeros são termoplásticos e podem ser facilmente convertidos na forma desejada por um processo térmico. Portanto, eles são comumente usados em revestimentos de polímeros, adesivos e fibras.
Polímeros de éter
Éteres têm funcionalidade na cadeia principal. Eles tendem a ser flexíveis e conferir resistência a impacto para propriedades agregadas. Muitos poliéteres têm grupos funcionais na extremidade de suas cadeias e são usados para preparar polímeros de pesos moleculares maiores. Desse modo, eles também podem ser classificados como macromonômeros e são comumente usados no preparo de poliésteres e poliuretanos. Polímeros e oligômeros de polipropileno glicol (DOWANOL®) estão incluídos nesta categoria.
Polímeros de fluorocarbono
Polímeros de fluorocarbono são materiais exclusivos em que o polímero não é “molhado” por materiais hidrofílicos ou hidrofóbicos. Eles apresentam coeficientes de atrito muito baixos e têm propriedades excelentes de resistência química e térmica. Copolímeros podem ser processados por fundição mais facilmente que o politetrafluoroetileno.
Polímeros de polistireno
Polistirenos e seus copolímeros têm aplicações importantes como filmes, espumas e componentes estruturais. Copolímeros com monômeros de dieno são reticulados para melhorar as propriedades físicas e produzir elastômeros termoplásticos. O filme de polistireno é altamente transparente à radiação visível e tem um alto índice de refração.
Polímeros de policloreto de vinila
O policloreto de vinila (PVC) é, em geral, altamente plastificado para melhorar a reologia para processamento de fusão. Ele é altamente suscetível à degradação por alta temperatura e UV e estabilizantes são adicionados com frequência.
Polímeros de polivinilpirrolidona (PVP)
A polivinilpirrolidona (PVP) é um polímero polar com excelentes propriedades de adesão e formação de filme. Ela é frequentemente usada na formulação de sprays de cabelo e hidratantes para as mãos, bem como no setor têxtil devido à sua afinidade com muitos corantes. A PVP é um polímero biocompatível que tem sido utilizada como substituto de plasma sanguíneo, embora esta aplicação esteja se tornando incomum.