SU860078
别名:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
$98.90
1 of 10
Supelco
27018
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27261-U
27019
27141
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
27144
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
29378-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
27022
854190
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
27262
29305-U
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
black polypropylene hole capred PTFE/silicone
closure type black polypropylene hole cappre-assembled
55 (Durometer: shore A)
pkg of 100 ea
1.5 mm
thread for 13-425
for use with 4 mL vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
27024
透明玻璃螺纹口样品瓶,带刻度(仅样品瓶)
Z106402
黑色塑料盖
27137
螺纹盖样品瓶,带铝衬垫实心瓶盖,预组装,100个装
27340
预清洗和组装试剂瓶,100个装
27114
经硅烷化处理螺纹口样品瓶
27020
27369-U
白色 PTFE/硅胶隔垫
854987
带有 TFE/橡胶隔垫的带孔螺纹盖