物料
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
参数
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径× 厚度
11 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
相关产品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)