材料
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
特點
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包裝
pkg of 100 ea
參數
49 °C temp. limit
接頭
thread for 13-425
相容性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有 F-217 PTFE 内衬的绿色热固性塑料盖因提供最广泛的化学相容性和最耐高温的塑料密封件而闻名。绿色易于识别 PTFE 内衬系统。F-217 泡沫衬底聚四氟乙烯衬里抵御几乎所有化学品在室温下的攻击,并提供气味和低透湿率密封冲击弹性。F-217 在两层 LDPE(低密度聚乙烯)固体之间有一个低密度泡沫芯。这些 F-217/PTFE 内衬盖的一些用途包括分析实验室样品、高纯度化学品、强酸溶剂、环境样品、药品和诊断试剂。
應用
琥珀色小瓶配有 PTFE 衬里螺旋盖,可用于在-20°C 氮气条件下储存土壤样品浸提液,在一项实验研究中证明,使用木质素降解真菌进行生物强化,作为修复五氯苯酚 (PCP) 污染土壤的一种可行的固相处理选项
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)