主要文件
854986
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$45.10
$45.10
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$45.10
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$45.10
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
物料
amber glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
体积
4 mL
配件
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)